Merck
A2297
Ala-Ser-Thr-Thr-Thr-Asn-Tyr-Thr acetate salt
≥97% (HPLC)
別名:
Peptide T
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C35H55N9O16
CAS番号:
分子量:
857.86
UNSPSC Code:
12352200
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
HIV inhibitor.
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A2297-VAR: + A2297-BULK: + A2297-250UG: + A2297-1MG: + A2297-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C B Pert et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 83(23), 9254-9258 (1986-12-01)
The differentiation antigen T4, present on the helper/inducer subset of T lymphocytes, is thought to serve as the receptor for the human immunodeficiency virus (HIV). We find that a 60-kDa protein, immunoprecipitable by monoclonal antibody (mAb) OKT4, is present on