Merck
A2227
副腎皮質刺激ホルモンフラグメント 22-39
≥95% (HPLC)
別名:
β-細胞-トロピン, ACTH (22-39), Val-Tyr-Pro-Asn-Gly-Ala-Glu-Asp-Glu-Ser-Ala-Glu-Ala-Phe-Pro-Leu-Glu-Phe
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C90H125N19O32
分子量:
1985.06
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
sterility
non-sterile
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(O)=O
InChI
1S/C90H125N19O32/c1-44(2)36-57(82(132)99-55(28-32-70(118)119)80(130)106-62(90(140)141)39-50-18-12-9-13-19-50)102-85(135)64-20-14-34-108(64)88(138)60(37-49-16-10-8-11-17-49)104-76(126)48(7)95-78(128)53(26-30-68(114)115)97-75(125)47(6)96-84(134)63(43-110)107-81(131)56(29-33-71(120)121)100-83(133)59(41-72(122)123)101-79(129)54(27-31-69(116)117)98-74(124)46(5)94-67(113)42-93-77(127)58(40-66(91)112)103-86(136)65-21-15-35-109(65)89(139)61(105-87(137)73(92)45(3)4)38-51-22-24-52(111)25-23-51/h8-13,16-19,22-25,44-48,53-65,73,110-111H,14-15,20-21,26-43,92H2,1-7H3,(H2,91,112)(H,93,127)(H,94,113)(H,95,128)(H,96,134)(H,97,125)(H,98,124)(H,99,132)(H,100,133)(H,101,129)(H,102,135)(H,103,136)(H,104,126)(H,105,137)(H,106,130)(H,107,131)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,122,123)(H,140,141)/t46-,47-,48-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,73-/m0/s1
InChI key
VNYTZTMGIJDKGF-SYGRCPSDSA-N
Gene Information
human ... POMC(5443)
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A2227-VAR: + A2227-1MG: + A2227-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)