Merck
A2224
Sigma-Aldrich
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate acetoxymethyl ester
>97% (HPLC)
別名:
cAMP AM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16N5O8P
CAS番号:
分子量:
401.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
アッセイ
>97% (HPLC)
形状
solid
包装
pkg of 1 μmol
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OCOP1(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O1)n3cnc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C13H16N5O8P/c1-6(19)22-5-24-27(21)23-2-7-10(26-27)9(20)13(25-7)18-4-17-8-11(14)15-3-16-12(8)18/h3-4,7,9-10,13,20H,2,5H2,1H3,(H2,14,15,16)/t7-,9-,10-,13-,27?/m1/s1
InChI Key
USKCKKDBQFHVEK-OQEAWBJFSA-N
生物化学的/生理学的作用
セカンドメッセンジャーであるサイクリックAMPの膜透過性前駆体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2224-1VL:
A2224-VAR:
A2224-BULK:
A2224-1VL-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Schultz et al.
The Journal of biological chemistry, 268(9), 6316-6322 (1993-03-25)
Acetoxymethyl esters of alkyl or aryl phosphates can be prepared by reacting their trialkylammonium or silver salts with acetoxymethyl bromide. Because acetoxymethyl esters are rapidly cleaved intracellularly, they facilitate the delivery of organophosphates into the cytoplasm without puncturing or disruption