Merck
A2177
Sigma-Aldrich
Arphamenine B hemisulfate salt hydrate
from microbial
別名:
(2R,5S)-5-Amino-8-guanido-4-oxo-2-p-hydroxyphenylmethyloctanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H24N4O4 · 1/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
385.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
microbial
保管温度
−20°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(=O)CC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(=O)CC(Cc2ccc(O)cc2)C(O)=O
文書ライブラリにアクセスする
Arphamenines A and B, new inhibitors of aminopeptidase B, produced by bacteria.
H Umezawa et al.
The Journal of antibiotics, 36(11), 1572-1575 (1983-11-01)