Merck
A2150
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid hemimagnesium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H6NO4 · 1/2Mg
CAS番号:
分子量:
144.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
[Mg++].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
生物化学的/生理学的作用
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2150-100G:
A2150-1KG:
A2150-250G:
A2150-BULK:
A2150-500G:
試験成績書(COA)