Merck
A1970
モノクローナル抗VSV糖タンパク質抗体-アガロース マウス宿主抗体
clone P5D4, purified from hybridoma cell culture, PBS suspension
別名:
モノクロナール抗VSV 糖タンパク質
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
agarose conjugate
Clone:
P5D4, monoclonal
Application:
IP, protein purification
Citations:
7
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
agarose conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
P5D4, monoclonal
form
PBS suspension
analyte chemical class(es)
proteins (VSV-G)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, protein purification: suitable
isotype
IgG1
capacity
≥15 nmol/mL, resin binding capacity (VSV-G tagged fusion protein)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Anti-VSV-G Agarose Conjugate is the immunoglobulin fraction of Monoclonal Anti-VSV glycoprotein covalently linked to agarose.
Immunogen
KLHと結合した、水疱性口内炎ウイルス糖タンパク質(VSV-G)のC末端アミノ酸15残基(497~511)を含有する合成ペプチドのKLH結合体。
Application
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunoprecipitation (1 paper)
For immunoprecipitation and affinity purification of VSV-G tagged fusion proteins. The antibody recognizes an epitope containing the five carboxy-terminal amino acids of VSV Glycoprotein.
Biochem/physiol Actions
VSV糖タンパク質のC末端の5アミノ酸を含有するエピト-プを認識します。感染細胞において、細胞表面・出芽ウイルスに存在する成熟型VSV-Gおよび、粗面小胞体(RER)・ゴルジ複合体偏平嚢に存在する未成熟型VSV-Gも検出します。膜および細胞質ドメインを欠損したVSV-Gの分泌型とは反応しません。新規に合成されたVSV-Gが原形質膜・細胞表面に移動する間の細胞質ドメインの働きに関する研究における、マイクロインジェクション, イムノブロッティング, 免疫沈降法, 免疫細胞化学, 免疫電子顕微鏡法などに本抗体が用いられました。本抗体は、細胞外に発現するVSV-GのC末端でタグ標識した構造の検出, 免疫沈降, 免疫細胞化学的染色するのに用いられます。このタグは目的タンパク質の機能に干渉しません。また、各種の内因性タンパク質と交差反応のない、特異的なP5D4抗体で検出できます。
Physical form
アガロ-スビ-ズ(1:1 v/v)の0.01M PBS懸濁液(pH 7.4, 防腐剤として15mMアジ化ナトリウム含有)
Preparation Note
臭化シアン活性化アガロ-スから調製。
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)