スキップする
A1900
アルブミン, モノマー ウシ
Monomer ≥97 %
別名:
Albumin powder, Bovine albumins
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥42,600
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥126,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.26
MDL number:
Biological source:
bovine
Assay:
≥97% (PAGE)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
SDS-PAGE: suitable
¥42,600
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥97% (PAGE)
form
lyophilized powder
composition
Monomer, ≥97%
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
哺乳類において最も含量の高い血漿タンパク質はアルブミンです。肝臓で生産され、非グリコシル化タンパク質として血漿中に運ばれます。 [1]
Application
アルブミン、モノマーウシは、以下の用途に使用されています:
  • ヒアルロン酸(HA)ベースの点眼液の分析に用いる分子量(MW)および多分散指標(PDI)の標準物質として[2]
  • 較正用のサイズ排除クロマトグラフィー/多角度光散乱計(SEC-MALS)における標準物質として[3]
  • フローイメージング顕微鏡試験用肉眼非可視粒子(SVP)を作成するためのモデルタンパク質として[4]
アルブミンの結合性質は、臨床、医薬品、および生化学アプリケーションにおいて幅広く使用できます。[1]
Biochem/physiol Actions
アルブミンは最も重要な循環タンパク質であり、哺乳類におけるCa2+ (およびMg2+)レベルのコントロールに関与しています。[1]
Preparation Note
Janatova, J., et al., J. Biol. Chem., 243, 3612 (1968)に「mercaptalbumin」として記載されているアルブミン(製品番号A4503)より精製。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A8531B6917A8022
assay
≥97% (PAGE)
assay
-
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96%
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable-98% using Agarose
technique(s)
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)