Merck
A1660
Sigma-Aldrich
N-アセチル-β-エンドルフィン, ヒト
≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C160H253N39O47S
CAS番号:
分子量:
3507.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(Cc4ccc(O)cc4)NC(C)=O)C(C)O)C(C)O)C(C)C)C(C)O)C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NCC(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Amino Acid Sequence
Ac-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-Leu-Phe-Lys-Asn-Ala-Ile-Ile-Lys-Asn-Ala-Tyr-Lys-Lys-Gly-Glu
その他情報
脳下垂体中葉に貯蔵され、フットショックや強制水泳ストレスの条件下で放出される優勢型のβ-エンドルフィンです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)