Merck
A1473
Sigma-Aldrich
Amyloid Precursor Protein N-Terminal Peptide
lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
形状
lyophilized powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
His-Met-Asn-Val-Gln-Asn-Gly-Lys-Trp-Asp-Ser-Asp-Pro-Ser-Gly-Thr-Lys-Thr-Cys-Ile
生物化学的/生理学的作用
βアミロイド斑の形成に関与してアルツハイマー病の発病や進行を早めていると考えられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3