Merck
A1314
Sigma-Aldrich
3′-N-Acetylneuraminyl-3-fucosyllactose sodium salt
別名:
α-Neu-5Ac-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)-(α-Fuc-[1→3])-Glc, SFL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C29H48NO23Na
CAS番号:
分子量:
801.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1OC(OC(C(O)C=O)C(OC2OC(CO)C(O)C(OC3(CC(O)C(NC(C)=O)C(O3)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)CO)C(O)C(O)C1O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
Z Shen et al.
Analytical biochemistry, 279(1), 37-45 (2000-02-23)
Oligosaccharides in human milk inhibit enteric pathogens in vitro and in vivo. Neutral milk oligosaccharides vary among individuals and over the course of lactation. To study such variation in the acidic milk oligosaccharides, a sensitive, convenient, quantitative method is needed.