スキップする
A1271
アデノシン5′-一リン酸-アガロース
lyophilized powder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41106500
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
MDL number:
Biological source:
plant (Sea weed)
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
−20°C
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
plant (Sea weed)
Quality Segment
form
lyophilized powder
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
C-8
matrix spacer
9 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 5′-monophosphate Agarose (5′-AMP agarose) has been used in affinity chromatography to isolate β and gamma glutamate decarboxylase, which is important for controlling gamma-aminobutyric acid (GABA) synthesis in brain.
Physical form
凍結乾燥粉末(ラクト-スで安定化)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A3515A6888A2810
biological source
plant (Sea weed)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
≥1 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A1271-VAR: + A1271-BULK: + A1271-1ML: + A1271-5ML: + A1271-BULK-N: + A1271-VAR-N:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)