Merck
A1211
Sigma-Aldrich
Adenine-2,8-3H
aqueous ethanol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N5
CAS番号:
分子量:
135.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
形状
aqueous ethanol solution
標識化の程度
5-15 Ci/mmol
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[3H]c1nc(N)c2nc([3H])[nH]c2n1
包装
血清ボトル入り
物理的形状
Aqueous solution containing 2% ethanol
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A1211-5MCI:
A1211-VAR:
A1211-BULK:
A1211-1MCI:
試験成績書(COA)