Merck
A1166
Sigma-Aldrich
D-Aspartic acid α-benzyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO4
CAS番号:
分子量:
223.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@H](CC(O)=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(6-10(13)14)11(15)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)/t9-/m1/s1
InChI Key
NJSRYBIBUXBNSW-SECBINFHSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A1166-1G:
A1166-BULK:
A1166-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amit Kumar et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 11, 327-327 (2018-10-03)
Two major questions in the field of Alzheimer-type dementia remain elusive. One is the native function of amyloid-β (Aβ) peptides and the other is an early deficit in the central cholinergic network. Nevertheless, recent evidence suggests that Aβ peptides are