Merck
A1082
Sigma-Aldrich
4′-Amino-5′-nitrobenzo-15-crown-5
≥97% (elemental analysis)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20N2O7
CAS番号:
分子量:
328.32
Beilstein:
5298835
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (elemental analysis)
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O7/c15-11-9-13-14(10-12(11)16(17)18)23-8-6-21-4-2-19-1-3-20-5-7-22-13/h9-10H,1-8,15H2
InChI Key
PSFJQUGCUJJHIS-UHFFFAOYSA-N