スキップする
A0910
Ala-D-γ-Glu-Lys-D-Ala-D-Ala
≥97% (HPLC)
別名:
Peptidoglycan pentapeptide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥45,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H36N6O8
CAS番号:
分子量:
488.54
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
¥45,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N)C(=O)NC(CCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H36N6O8/c1-10(22)16(28)26-14(20(33)34)7-8-15(27)25-13(6-4-5-9-21)18(30)23-11(2)17(29)24-12(3)19(31)32/h10-14H,4-9,21-22H2,1-3H3,(H,23,30)(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)(H,31,32)(H,33,34)
InChI key
MCIBYIIODNXVSL-UHFFFAOYSA-N
Application
Ala-D-γ-Glu-Lys-D-Ala-D-Ala is the pentapeptide tail of the peptidoglycan precursor UDPMurNAc-l-Ala-γ-d-Glu-l-Lys(Gly)(5)-d-Ala-d-Ala. Ala-D-γ-Glu-Lys-D-Ala-D-Ala is used to study the role of this peptide stem in peptidoglycan biosynthesis, degradation and function.
Biochem/physiol Actions
L-Ala-D-Glu-gamma-L-Lys-D-Ala-D-Ala, peptidoglycan pentapeptide, is the antigenic peptide determinant of peptidoglycan useful in studies of mechanisms of action of glycopeptide antibiotics.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A0912A667777140
D-Ala-D-Ala
Sigma-Aldrich
A0912
D-Ala-D-Ala
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white to off-white
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A0910-1MG: + A0910-25MG: + A0910-VAR: + A0910-BULK: + A0910-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)