Merck
A0894
Sigma-Aldrich
5′-Amino-2′,5′-dideoxy-5-iodouridine
~96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12IN3O4
CAS番号:
分子量:
353.11
UNSPSCコード:
12352204
アッセイ
~96%
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Potent inhibitor of herpes simplex virus (HSV) in cell culture.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y C Cheng et al.
Journal of virology, 15(5), 1284-1285 (1975-05-01)
5-Amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine, a nel thymidine analogue, is a potent inhibitor of herpes simplex virus type 1 replication. In contrast to most other nucleoside analogues which possess antiviral activity, 5-amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine exhibits little, if any, cellular toxicity. Preliminary evidence suggests that 5-amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine selectively