スキップする
A0858
AKT2、活性型、Hisタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
PKBBETA, PRKBB, RAC-BETA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 μg
カートの在庫状況を確認する
¥66,100
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
38-52 nmol/min·mg
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
¥66,100
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
38-52 nmol/min·mg
mol wt
~60 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... AKT2(208)
Biochem/physiol Actions
AKT2あるいはプロテインキナーゼBγ(PKBγ)は、AKTファミリーに属するセリン/スレオニンキナーゼです。AKT2は他のAKT分子と同様にホルモン、成長因子、細胞外マトリクス成分など様々な刺激に応答して細胞内で活性化され、糖代謝、転写、生存、細胞増殖、血管形成、細胞運動性に関与しています。AKT2の形質膜へのトランスロケーションには、PI3Kによって生じる脂質セカンドメッセンジャーのホスファチジルイノシトール-3、4、5-三リン酸(PIP3)が必須であり、これにより移行したAKT2はホスホイノシチド依存性キナーゼ-1(PDK-1)によって活性化されます。
Physical form
50 mMリン酸ナトリウム溶液(pH 7.0、300 mM NaCl、150 mMイミダゾール、0.1 mM PMSF、2 mM DTT、25%グリセロール含有)。
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB1411920WH0000208M1SRP5001
specific activity
38-52 nmol/min·mg
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
103-139 nmol/min·mg
Gene Information
human ... AKT2(208)
Gene Information
human ... AKT2(208)
Gene Information
human ... AKT2(208)
Gene Information
human ... AKT1(207)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
cart
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)