Merck
A0847
Sigma-Aldrich
アデニル酸シクラーゼトキシン Bordetella pertussis(百日咳菌)由来
≥70% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
比活性
≥50 units/mg protein
分子量
177 kDa by amino acid sequence
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... CAMP(820)
mouse ... CAMP(12796)
rat ... CAMP(316010)
生物化学的/生理学的作用
Adenylate cyclase toxin from Bordetella pertussis belongs to the family of pore-forming toxins. It converts host ATP to cyclic AMP (cAMP). May be used to affect intracellular cAMP levels in mammalian cells.
単位の定義
1ユニットは、pH 8.0、30°Cで1分あたりにATPから1.0 μmolのcAMPを生成させる量です。
再構成
50μLの水で復元すると、バイアルあたり50μgを含む20mM HEPESバッファ-溶液(pH 7.5, 8M尿素含有)になります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0847-50UG:
A0847-VAR:
A0847-50UG-PW:
A0847-BULK:
試験成績書(COA)