Merck
A0813
Sigma-Aldrich
Ala-Pro-Gly-Trp amide acetate salt
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28N6O4
CAS番号:
分子量:
428.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)=O.C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(N)=O
生物化学的/生理学的作用
Neurotransmitter peptide involved with snail reproduction
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
Minakata, H., et al.
Comparative Biochemistry and Physiology, 100C, 565-565 (1991)