Merck
A0724
N-Acetylallolactosamine
≥90%, solid
別名:
β-galactosyl-(1-6)-N-acetylglucosamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H25NO11
分子量:
383.35
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥90%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC(C=O)C(O)C(O)C(O)COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-5(18)15-6(2-16)9(20)10(21)7(19)4-25-14-13(24)12(23)11(22)8(3-17)26-14/h2,6-14,17,19-24H,3-4H2,1H3,(H,15,18)
InChI key
FGYNENQLWILFLQ-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Acetylallolactosamine is used to study and differentiate hemagglutination mediators such as the L10b lectin from horseshoe crab hemocytes.
Biochem/physiol Actions
Starting material for carbohydrate syntheses
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)