Merck
A0472
Sigma-Aldrich
Acetyl-Ala-Leu-Cys-Asp-Asp-Pro-Arg-Val-Asp-Arg-Trp-Tyr-Cys-Gln-Phe-Val-Glu-Gly-NH2 [Disulfide bridge: 3-13]
≥95% (HPLC)
別名:
E76
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C97H139N27O29S2
CAS番号:
分子量:
2211.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
~_2.2 kDa
溶解性
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Edn1(24323)
Amino Acid Sequence
Ac-Ala-Leu-Cys-Asp-Asp-Pro-Arg-Val-Asp-Arg-Trp-Tyr-Cys-Gln-Phe-Val-Glu-Gly-NH2 [Disulfide bridge: 3-13]
生物化学的/生理学的作用
Potent inhibitor of coagulation factor VIIIa
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)