Merck
A0456
Sigma-Aldrich
(2S,3R,4E)-2-Azido-4-octadecene-1,3-diol
別名:
D-Sphingosine azide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H35N3O2
CAS番号:
分子量:
325.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC=C[C@@H](O)[C@H](CO)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H35N3O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(23)17(16-22)20-21-19/h14-15,17-18,22-23H,2-13,16H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChI Key
XAPVDQFHDYWVTA-KRWOKUGFSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G van Echten et al.
The Journal of biological chemistry, 265(16), 9333-9339 (1990-06-05)
Sphingolipid biosynthesis was studied in cultured murine cerebellar cells in the absence and presence of exogenous sphingosine homologues with different alkyl chain lengths (12, 18, and 24 carbon atoms). Labeling of cells with [14C]serine for 24 h indicated that endogenous