Merck
A0300
Sigma-Aldrich
N-Acetylmuramyl-6-O-stearoyl-L-alanyl-D-isoglutamine
≥97% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H66N4O12
CAS番号:
分子量:
758.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (TLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C(O)C(OC(C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(N)=O)C(NC(C)=O)C=O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3