Merck
A0292
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-leucine-p-nitroanilide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19N3O4
CAS番号:
分子量:
293.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
テクニック
ligand binding assay: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C14H19N3O4/c1-9(2)8-13(15-10(3)18)14(19)16-11-4-6-12(7-5-11)17(20)21/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,19)/t13-/m0/s1
InChI Key
SLJKQHDBYBGOMH-ZDUSSCGKSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0292-1G:
A0292-BULK:
A0292-250MG:
A0292-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Federica Parravicini et al.
PloS one, 8(2), e56254-e56254 (2013-03-05)
Acyl aminoacyl peptidases are two-domain proteins composed by a C-terminal catalytic α/β-hydrolase domain and by an N-terminal β-propeller domain connected through a structural element that is at the N-terminus in sequence but participates in the 3D structure of the C-domain.