スキップする
A0230
Angiotensin IV trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), powder
別名:
Ang IV, Angiotensin II (3-8)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥15,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C40H54N8O8 · xC2HF3O2
CAS番号:
分子量:
774.91 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
¥15,300
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: ~1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C40H54N8O8/c1-5-24(4)34(47-35(50)29(44-37(52)33(41)23(2)3)18-26-13-15-28(49)16-14-26)38(53)45-30(20-27-21-42-22-43-27)39(54)48-17-9-12-32(48)36(51)46-31(40(55)56)19-25-10-7-6-8-11-25/h6-8,10-11,13-16,21-24,29-34,49H,5,9,12,17-20,41H2,1-4H3,(H,42,43)(H,44,52)(H,45,53)(H,46,51)(H,47,50)(H,55,56)/t24-,29-,30-,31-,32-,33-,34-/m0/s1
InChI key
QSBGWDDCOJYQGY-KOQODJNWSA-N
Biochem/physiol Actions
AT4 angiotensin receptor agonist.
AT4 angiotensin receptor agonist. The AT4 receptor appears to be important in synaptic plasticity and thus in learning and memory.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML137410385SML0395
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPCE)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ~1 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1.0 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
color
white
color
white to beige
color
-
color
white
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A0230-1MG: + A0230-BULK: + A0230-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)