Merck
A023
2-(メチルチオ)アデノシン 5′-三リン酸 四ナトリウム塩 水和物
solid, ≥90%
別名:
2-MeSATP, 2-メチルチオ-ATP 四ナトリウム塩 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H14N5Na4O13P3S · xH2O
分子量:
641.20 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥90%
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: 13 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.)
εmax
15,100 at 274 nm, 20,900 at 233.4 nm
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CSc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C11H18N5O13P3S.4Na/c1-33-11-14-8(12)5-9(15-11)16(3-13-5)10-7(18)6(17)4(27-10)2-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChI key
UEEFBRHXFDJPTA-KWIZKVQNSA-J
Biochem/physiol Actions
2-Methylthioadenosine triphosphate is a potent P2Y purinoceptor agonist.
Disclaimer
吸湿性です。
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A023-10MG: + A023-VAR: + A023-5MG: + A023-BULK: + A023-50MG: + A023-25MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)