Merck
A0205
Sigma-Aldrich
Ala-Arg-Pro-Ala-D-Lys amide trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H44N10O5
CAS番号:
分子量:
540.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCCCN)C(N)=O
生物化学的/生理学的作用
A potent coronary vasodilator.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
T G Saldeen et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 23(1), 103-106 (1994-01-01)
Peptide 6A, a degradation of B beta chain of fibrinogen, is known to increase coronary and femoral blood flow. In this study, we examined the effects of peptide 32, an analogue of peptide 6A on coronary blood flow in anesthetized