Merck
97596
Sigma-Aldrich
1,2,3-Octanetriol Isomer T (74888) 1 M solution
別名:
1,2,3-Octanetriol solution, Additive Screening Solution 11/Kit-No 78374
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-4-5-7(10)8(11)6-9/h7-11H,2-6H2,1H3
InChI Key
QSQGNBGEHSFMAA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
97596-BULK-F:
97596-100ML-F:
97596-1ML-F:
97596-VAR-F:
試験成績書(COA)