Merck
95727
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Homoser(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-O-trityl-D-homoserine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H33NO5
CAS番号:
分子量:
583.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
white
mp
63-67 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](CCOC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H33NO5/c40-36(41)35(39-37(42)43-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-44-38(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m1/s1
InChI Key
QUTREFXHXPNEJN-PGUFJCEWSA-N
生物化学的/生理学的作用
Nα-Fmoc-O-trityl-D-homoserine is an N-terminal blocked O-tritylated derivative of homoserine.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95727-VAR-F:
95727-BULK-F:
95727-5G-F:
95727-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)