Merck
95620
Sigma-Aldrich
p-Xylenolphthalein
for microscopy
別名:
2′,5′,2″,5″-Tetramethylphenolphthalein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H22O4
CAS番号:
分子量:
374.43
Beilstein:
346799
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
for microscopy
フォーム
powder
SMILES記法
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C24H22O4/c1-13-11-21(25)15(3)9-19(13)24(20-10-16(4)22(26)12-14(20)2)18-8-6-5-7-17(18)23(27)28-24/h5-12,25-26H,1-4H3
InChI Key
PXCIPOXPHMTCIL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
p-Xylenolphthalein is related to phenolphthalein which is used as a pH change indicator.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95620-5G:
95620-1G:
95620-BULK:
95620-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)