Merck
93728
Sigma-Aldrich
Atto 514 amine
suitable for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
形状
solid
分子量
Mw 1024 g/mol
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
蛍光検出
λex 511 nm; λem 533 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
詳しくは こちらをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3