Merck
93314
Sigma-Aldrich
Trizma®塩酸塩緩衝液
BioUltra, for molecular biology, pH 7.6
別名:
トリスアミノメタン(ヒドロキシメチル)塩酸塩緩衝液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Beilstein:
3675235
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
グレード
for molecular biology
製品種目
BioUltra
形状
liquid
濃度
1.0 M tris-HCl
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.6±0.1
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI Key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Christos Pandis et al.
Macromolecular bioscience, 15(2), 262-274 (2014-10-11)
A novel approach to reinforce polymer porous membranes is presented. In the prepared hybrid materials, the inorganic phase of silica is synthesized in-situ and inside the pores of aminolyzed polylactic acid (PLA) membranes by sol-gel reactions using tetraethylorthosilicate (TEOS) and