グレード
for luminescence
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (AT)
形状
powder or crystals
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.2% (as SO4)
損失
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
2.5-4.0 (25 °C, 4 M in H2O)
有効pH範囲
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
溶解性
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
蛍光検出
λex 200-600 nm; λem 300-800 nm (corresponds)
λ
4 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.12
λ: 280 nm Amax: 0.08
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI Key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93287-50G:
93287-VAR:
93287-BULK:
93287-250G:
試験成績書(COA)