Merck
92982
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 1.5M – Ethanol 10% (v/v) solution
別名:
Crystallization solution 8/Kit-No 70437
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
形状
solution
密度
1.04 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92982-100ML-F:
92982-BULK-F:
92982-VAR-F:
92982-10ML-F:
試験成績書(COA)