Merck
92897
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
BioUltra, 10,000
別名:
ポリエチレンオキシド, ポリオキシエチレン, PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
solid
分子量
Mr 8500-11500
不純物
insoluble matter:, passes filter test
≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
62-65 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、エチレングリコール(エタン-1,2-ジオール)の直鎖ポリエーテルで、水、ベンゼン、エタノール、アセトニトリル、ジクロロメタンに可溶です。ただし、ジエチルエーテルとヘキサンには溶解しません。この非イオン性ポリマーは、モノマー相と水相で存在できます。
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)は、以下の用途に使用されています:
  • 細胞マルチアッセイプラットフォーム(MAP)の冷凍保存
  • フルオレセインイソチオシアネート(FITC)結合I型コラーゲンに及ぼす効果を調べるための高分子クラウダーとして
  • 界面応力に応じて生じる抗体製剤の界面凝集を評価するための、界面活性製剤のモデル界面活性剤として
生物化学的/生理学的作用
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、医療などの複数の用途に使用されます。このポリマーは保存料として存在し、薬物送達システムやバイオセンシング、組織工学などの生物医学的用途に使用されます。また、PEGは美容の軟膏とクリームにも使われます。化学産業などでは結合剤や分散剤として使用されます。
特徴および利点
  • 環境に優しい
  • 生体適合性
  • 独自の溶媒溶液
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
92897-1KG-F:
92897-250G-F:
92897-BULK-F:
92897-5G-KC-F:
92897-VAR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polymers and polymeric hybrids for targeted drug delivery
Islam R and Fang J
Journal of Separation Science, 303-322 (2022)
Polymers for 3D bioprinting
Beata K
Journal of Separation Science (2022)
Aadithya Kannan et al.
Journal of colloid and interface science, 550, 128-138 (2019-05-06)
Monoclonal antibodies (mAbs) are therapeutic proteins used in the treatment of many diseases due to their specificity in binding targets. Aggregation of these molecules is a major challenge in their formulation development. MAbs spontaneously adsorb onto air-solution interfaces and experience
Adam S Zeiger et al.
PloS one, 7(5), e37904-e37904 (2012-06-01)
Microenvironments of biological cells are dominated in vivo by macromolecular crowding and resultant excluded volume effects. This feature is absent in dilute in vitro cell culture. Here, we induced macromolecular crowding in vitro by using synthetic macromolecular globules of nm-scale
Application of compatibilized polymer blends in biomedical fields
Zarrintaj P, et al.
Journal of Separation Science, 511-537 (2020)