Merck
91374
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2,3,3-trimethyl-1-(4-sulfobutyl)indolium, inner salt
≥98.0% (HPLC)
別名:
5-Methoxy-1-(4-sulfobutyl)-2,3,3-trimethylindolium, inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H23NO4S
CAS番号:
分子量:
325.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
mp
242-245 °C
SMILES記法
COc1ccc2c(c1)C(C)(C)C(C)=[N+]2CCCCS([O-])(=O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)