Merck
89945
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 7-nitrobenzofurazan-labeled
BioReagent, suitable for fluorescence, ammonium salt, ≥98.0% (TLC)
別名:
L-β,γ-Dimyristoyl-α-cephaline, 7-nitrobenzofurazan-labeled, N-(7-Nitro-benzofurazan-4-yl)-1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, Phosphatidylethanolamine 14:0, NBD-labeled
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H67N4O11P
CAS番号:
分子量:
798.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98.0% (TLC)
蛍光検出
λex 459 nm; λem 533 nm
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)