Merck
89785
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride pH 8.0; 0.05M – Polyethylene glycol 3350 20% (v/v) solution
別名:
Crystallization solution 39/Kit-No 86684
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
形状
liquid
pH
8.0±0.2 ( in neat)
密度
1.03 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
89785-10ML-F:
89785-VAR-F:
89785-100ML-F:
89785-BULK-F:
試験成績書(COA)