Merck
89734
Sigma-Aldrich
HEPES-Na pH 7.5; 0.09M – Sodium citrate tribasic 1.26M – Glycerol 10% solution
別名:
Crystallization solution 38/Kit No 75403
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
形状
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
密度
1.24 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
89734-10ML-F:
89734-BULK-F:
89734-100ML-F:
89734-VAR-F:
試験成績書(COA)