Merck
89478
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 5.9 solution
2 mg/mL in 10 mM HCl
別名:
IEF-Marker fluorescent pI 5.9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105336
NACRES:
NA.26
分子量
Mw 307.34 g/mol
濃度
2 mg/mL in 10 mM HCl
蛍光検出
λex 330 nm; λem 415 nm (0.1 M citrate pH 5.9)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
保管温度
2-8°C
詳細
0.45 μmメンブレンフィルタ-でろ過済み
アプリケーション
HPCEやIEFゲルのIEFマ-カ-に適しています。
再構成
HPCEに使用する場合は、マーカーを適切な両性電解質溶液(2%アンフォライト3-10など)で1:100に希釈する必要があります。UV検出は280 nm(20°C)で行います。IEFゲルに使用する場合は、溶液をゲルに直接充填できます(最大1 μL/レーン)。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
89478-BULK-F:
89478-VAR-F:
89478-200UL-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.