Merck
80841
Sigma-Aldrich
Lipase, immobilized on Immobead 150 Candida rugosa由来
≥70 U/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
形状
powder
比活性
≥70 U/g
保管温度
2-8°C
アプリケーション
リパーゼは、産業的に用いられ、キラル化合物の分解およびエステル交換によるバイオディーゼル生産を行っています。
生物化学的/生理学的作用
リパーゼは、トリアシルグリセロールの加水分解を触媒して、グリセロールおよび遊離脂肪酸を生成します。
単位の定義
1 Uは、トリブチリン(製品番号91010)を基質として、pH 7.5、40°C、1分間に、1 μmolの酪酸を遊離させる酵素量に相当します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
80841-BULK:
80841-10G:
80841-VAR:
80841-50G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katharina Timper et al.
Cell metabolism, 31(6), 1189-1205 (2020-05-21)
Astrocytes represent central regulators of brain glucose metabolism and neuronal function. They have recently been shown to adapt their function in response to alterations in nutritional state through responding to the energy state-sensing hormones leptin and insulin. Here, we demonstrate