Merck
80361
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate 0.2M – Sodium acetate pH 4.6; 0.1M – Polyethylene glycol 4000 10% (w/v) solution
別名:
Crystallization solution 3/Kit-No 73513
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
形状
solution
pH
4.6±0.2 ( in neat)
密度
1.03 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
80361-100ML-F:
80361-VAR-F:
80361-BULK-F:
80361-10ML-F:
試験成績書(COA)