安全性情報
78582
Sigma-Aldrich
MES pH 6.5; 0.05M – Sodium chloride 0.2M – L-Glutathione red. 0.005M – L-Glutathione ox. 0.001M solution
別名:
Crystallization solution 15/Kit-No 96827
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
密度
1.01 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
78582-100ML-F:
78582-BULK-F:
78582-10ML-F:
78582-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)