スキップする
77085
Atto Rho101
BioReagent, suitable for fluorescence
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
製品77085は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 586 nm; λem 610 nm
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto Rho101 is a new rhodamine dye, based on the well-known laser dye Rhodamine 101. The new label is functionalized for coupling to bio-molecules such as DNA, RNA or proteins. Atto Rho101 shows extraordinary brightness and photostability.
After coupling to a substrate Atto Rho101 carries a net electrical charge of +1. The dye is moderately hydrophilic
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)