Merck
76724
Sigma-Aldrich
meso-Tetraphenyl-tetrabenzoporphine Palladium Complex
≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C60H36N4Pd
CAS番号:
分子量:
919.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Pd]1n2c3c(-c4ccccc4)c5nc(c(-c6ccccc6)c7n1c(c(-c8ccccc8)c9nc(c(-c%10ccccc%10)c2c%11ccccc3%11)c%12ccccc9%12)c%13ccccc7%13)c%14ccccc5%14
アプリケーション
非常に低い濃度で酸素測定するためのリン光プローブ
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
文書ライブラリにアクセスする
S.A. Vinogradov et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 103-103 (1995)