Merck
76270
Sigma-Aldrich
Patent Blue V calcium salt
for microscopy
別名:
Patent Blue V ヘミカルシウム塩, フードブルー5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H31N2O7S2 · 0.5Ca
CAS番号:
分子量:
579.71
カラーインデックス番号:
42051
Beilstein:
4108121
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
for microscopy
SMILES記法
[Ca++].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=C\C(C=C2)=[N+](\CC)CC)c3cc(O)c(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O.CCN(CC)c4ccc(cc4)C(=C5/C=C\C(C=C5)=[N+](\CC)CC)\c6cc(O)c(cc6S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C27H32N2O7S2.Ca/c2*1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h2*9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;;+2/p-2
InChI Key
RTMBGDBBDQKNNZ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Literature for Patent Blue Violet discusses two dyes which are very similar, Color Index Numbers 42045 and 42051. Structurally they differ with regard to the substituents on one of the aromatic rings. C.I. 42045 is 2,4-disulfo-substituted while C.I. 42051 is 2,4-disulfo-5-hydroxy-substituted. This is the latter form.
同等製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
76270-25G:
76270-100G:
76270-10G:
76270-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)