Merck
75788
Sigma-Aldrich
Oxazine 750 perchlorate
≥98.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H23N3O · HClO4
CAS番号:
分子量:
469.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
mp
256 °C (lit.)
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2[o+]c3c4CCCN5CCCc(cc3nc2c6ccccc16)c45
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3