Merck
75081
Sigma-Aldrich
Octyl D-glucopyranoside
mixture of anomers, α-anomer/β-anomer ~7:3, ~80% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H28O6
CAS番号:
分子量:
292.37
Beilstein:
4864266
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
詳細
non-ionic
アッセイ
~80% (TLC)
形状
paste
分子量
292.37 g/mol
損失
≤10% loss on drying
beige
SMILES記法
CCCCCCCCOC1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
InChI Key
HEGSGKPQLMEBJL-RQICVUQASA-N
その他情報
For the crystallisation of membrane proteins
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
75081-5G:
75081-25G:
75081-VAR:
75081-BULK:
試験成績書(COA)