スキップする
74397
シアニンクロリド
≥90% (HPLC)
別名:
シアニジン-3,5-ジ-O-グルコシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥12,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H31ClO16
CAS番号:
分子量:
646.98
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
220-034-1
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
¥12,100
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc(O)cc3[o+]c2-c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H30O16.ClH/c28-7-17-19(33)21(35)23(37)26(42-17)40-15-5-10(30)4-14-11(15)6-16(25(39-14)9-1-2-12(31)13(32)3-9)41-27-24(38)22(36)20(34)18(8-29)43-27;/h1-6,17-24,26-29,33-38H,7-8H2,(H2-,30,31,32);1H/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,26-,27-;/m1./s1
InChI key
QDVZZZBBPRFPDG-DHJOXOLYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anthocyanin.
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1905052976PHL89615
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
74397-1MG-F: + 74397-BULK-F: + 74397-VAR-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. This product is liquid or solid?
    1 回答
    1. This item is supplied in solid form as a powder.