Merck
74304
Sigma-Aldrich
1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-リン酸 一ナトリウム塩
≥98% (TLC)
別名:
3-sn-ホスファチジン酸, 1,2-ジオレオイル 一ナトリウム塩, L-β,γ-ジオレオイル-α-ホスファチジン酸 一ナトリウム塩, DOPA 一ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H72NaO8P
CAS番号:
分子量:
722.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic
アッセイ
≥98% (TLC)
≥98% (as oleic acid, GC)
形状
solid
不純物
1.6-4.7% sodium
溶解性
chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless
官能基
phospholipid
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
InChI Key
JUKKLZHXFHPJSF-ZBFGHDQJSA-M
生物化学的/生理学的作用
ジオレオイルホスファチジン酸は、合成脂質単分子膜の自然曲率を用量依存性に阻害します
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
74304-500MG:
74304-BULK:
74304-100MG:
74304-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shu Jie Li et al.
Biophysical chemistry, 109(1), 149-155 (2004-04-03)
We have investigated the effects of anionic dioleoylphosphatidic acid (DOPA) on the structure and phase behavior of dipalmitoleoylphosphatidylethanolamine (DPOPE) membranes by small-angle X-ray scattering. The results of X-ray diffraction experiments indicate that an L(alpha) to H(II) phase transition in DPOPE